2-Pirrolidona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrrolidin-2-one
OR922249-5G OR922249-25G OR922249-100G
APOSOR922249-5GEA 21.9 EUR
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G APOSOR922249-100G
2-Pirrolidona
2-Pirrolidona
Formula: C₄H₇NO
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 23 - 25 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Número MDL: MFCD00005270
Núm. CAS: 616-45-5