2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-N,2-N,4-N,4-N,6-N,6-N-hexakis(methoxymethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Hexakis(methoxymethyl)melamine, N,N,N',N',N'',N''-Hexakis(methoxymethyl)melamine
OR923794-1G OR923794-5G OR923794-25G
APOSOR923794-1GEA 112 EUR
APOSOR923794-1G APOSOR923794-5G APOSOR923794-25G
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine 98%
2,4,6-Tris[bis(methoxymethyl)amino]-1,3,5-triazine
Formula: C₁₅H₃₀N₆O₆
MW: 390.44 g/mol
Pto. de fusión: 49 °C
Densidad: 1.219
Pto. de inflamación: 248.3 °C
Número MDL: MFCD00047342
Núm. CAS: 3089-11-0