Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl DL-pyroglutamate, 5-Oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, Methyl 2-pyrrolidinone-5-carboxylate
OR928083-5G
APOSOR928083-5GEA 21.9 EUR
APOSOR928083-5G
Methyl-DL-pyroglutamate 95%
Methyl-DL-pyroglutamate
Formula: C₆H₉NO₃
MW: 143.14 g/mol
Pto. Ebullición: 133…135/1 mm °C
Pto. de fusión: 21…23 °C
Densidad: 1.25
Número MDL: MFCD03844651
Núm. CAS: 54571-66-3