Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 21.9 EUR
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico 95%
Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Pto. de fusión: > 300 °C
Número MDL: MFCD00035730
Núm. CAS: 82-75-7