Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR950781-250MG OR950781-1G OR950781-5G
APOSOR950781-250MGEA 144 EUR
APOSOR950781-250MG APOSOR950781-1G APOSOR950781-5G
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride 97%
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₂₀Cl₂N₂
Pto. de fusión: 308…350 °C
Número MDL: MFCD00137394
Núm. CAS: 26562-81-2