2,2'-Dibromobifenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl
OR907193-10G OR907193-25G
APOSOR907193-10GEA 116 EUR
APOSOR907193-10G APOSOR907193-25G
2,2'-Dibromobifenilo 98%
2,2'-Dibromobifenilo
Formula: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Pto. Ebullición: 252…274 °C
Pto. de fusión: 78…83 °C
Densidad: 1,81
Número MDL: MFCD00093707
Núm. CAS: 13029-09-9