Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodo-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR930103-250MG
APOSOR930103-250MGEA 78.3 EUR
APOSOR930103-250MG
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₉IN₂O₂
Pto. Ebullición: 144…146 °C
Número MDL: MFCD06739188
Núm. CAS: 292858-07-2