3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC45180-500MG PC45180-1G PC45180-5G
APOSPC45180-500MGEA 0 EUR
APOSPC45180-500MG APOSPC45180-1G APOSPC45180-5G
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol 97%
3,4-Difluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Número MDL: MFCD17015349
Núm. CAS: 158626-90-5