3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR100001-250MG OR100001-1G
APOSOR100001-250MGEA 174 EUR
APOSOR100001-250MG APOSOR100001-1G
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
3-Bromo-2-chloro-5-hydrazinylpyridine
Formula: C₅H₅BrClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD33440211
Núm. CAS: 2357973-88-5