2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR72113-50G OR72113-100G
APOSOR72113-50GEA 2770 EUR
APOSOR72113-50G APOSOR72113-100G
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
2,5-Bis(phenylthio)thiophene
Formula: C₁₆H₁₂S₃
Pto. de fusión: 42…43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02065045
Núm. CAS: 2974-09-6