2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC250100-250MG PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA 0 EUR
APOSPC250100-250MG APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28735371
Núm. CAS: 1805188-90-2