Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA 29 EUR
APOSOR931649-100G APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Formula: C₇H₇N₃
Pto. de fusión: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00167158
Núm. CAS: 29385-43-1