2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 184 EUR
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Formula: C₅H₂BrNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09064981
Núm. CAS: 56182-43-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III