1-Cloroisoquinolina tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 0 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Cloroisoquinolina tech
1-Cloroisoquinolina
Formula: C₉H₆ClN
Pto. Ebullición: 274…275/768 mm °C
Pto. de fusión: 31…36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00024134
Núm. CAS: 19493-44-8