1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole hydrochloride
OR61322-100MG OR61322-250MG
APOSOR61322-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61322-100MG APOSOR61322-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02253769
Núm. CAS: 1147222-02-3