3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 174 EUR
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00156608
Núm. CAS: 34761-82-5