7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70307-250MG OR70307-1G
APOSOR70307-250MGEA 219 EUR
APOSOR70307-250MG APOSOR70307-1G
7-Bromo-4-cyanoquinoline 95%
7-Bromo-4-cyanoquinoline
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32862641
Núm. CAS: 1537610-35-7