8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-4-cyanoquinoline, 8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
OR70310-250MG OR70310-1G
APOSOR70310-250MGEA 219 EUR
APOSOR70310-250MG APOSOR70310-1G
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile 95%
8-Bromoquinoline-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024578
Núm. CAS: 1190315-89-9