2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70332-1G OR70332-5G OR70332-25G
APOSOR70332-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70332-1G APOSOR70332-5G APOSOR70332-25G
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00090526
Núm. CAS: 27943-46-0