Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR916421-250MG OR916421-1G OR916421-5G
APOSOR916421-250MGEA 37.7 EUR
APOSOR916421-250MG APOSOR916421-1G APOSOR916421-5G
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate 97%
Methyl 2-amino-6-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977360
Núm. CAS: 135484-78-5