4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 88.6 EUR
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₇N₃OS
Pto. de fusión: 180…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669438
Núm. CAS: 770-31-0