2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylcyclobutanone
OR922765-250MG OR922765-500MG OR922765-1G
APOSOR922765-250MGEA 364 EUR
APOSOR922765-250MG APOSOR922765-500MG APOSOR922765-1G
2-Phenylcyclobutan-1-one 97%
2-Phenylcyclobutan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19382274
Núm. CAS: 42436-86-2