Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: ethyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Pto. Ebullición: 300.7/760 mm °C
Pto. de inflamación: 135.6 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06798219
Núm. CAS: 152300-59-9