Ácido 2-acetamido-4-fluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Acetylamino)-4-fluorobenzoic acid, N-Acetyl-4-fluoroanthranilic acid
PC0673-100MG PC0673-1G PC0673-5G
APOSPC0673-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC0673-100MG APOSPC0673-1G APOSPC0673-5G
Ácido 2-acetamido-4-fluorobenzoico
Ácido 2-acetamido-4-fluorobenzoico
Formula: C₉H₈FNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00665891
Núm. CAS: 394-27-4