3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 192 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Pto. Ebullición: 85/1,5 mm °C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13194205
Núm. CAS: 85977-23-7