2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anthranilonitrile, 2-Amino-3-cyano-6-fluorobenzotrifluoride
PC49369-250MG PC49369-1G
APOSPC49369-250MGEA 139 EUR
APOSPC49369-250MG APOSPC49369-1G
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₄N₂
MW: 204,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD24850042
Núm. CAS: 1440535-22-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III