Tetraacetato de plomo 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Plomo (IV) acetato
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 21.9 EUR
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
Tetraacetato de plomo 96%
Tetraacetato de plomo
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Pto. de fusión: 175…180 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008693
Núm. CAS: 546-67-8
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,05442