[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR931195-250MG OR931195-1G OR931195-5G
APOSOR931195-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR931195-250MG APOSOR931195-1G APOSOR931195-5G
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Formula: C₃₂H₄₀Cl₃N₃Pd
Pto. de fusión: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08457656
Núm. CAS: 905459-27-0