Dimetacrilato de etileno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
OR936412-25G
OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA
35
EUR
APOSOR936412-25G
APOSOR936412-100G
Dimetacrilato de etileno 95%
Dimetacrilato de etileno
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 98 - 100 °C Pto. de fusión: −40 °C Pto. de inflamación: 104 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008590 Núm. CAS: 97-90-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...