2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluorohydroquinone
PC408062-250MG PC408062-1G
APOSPC408062-250MGEA 52.2 EUR
APOSPC408062-250MG APOSPC408062-1G
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol
Formula: C₆H₄F₂O₂
MW: 146,092 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038791
Núm. CAS: 124728-90-1