(1-Propynyl)tributyltin 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 87 EUR
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Formula: C₁₅H₃₀Sn
Pto. Ebullición: 277 °C
Densidad: 1,082
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863650
Núm. CAS: 64099-82-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III