Succimero 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226670050 226670250 226671000
ACRO226670050EA 103 EUR
ACRO226670050 ACRO226670250 ACRO226671000
Succimero 98%
Succimero
Formula: C₄H₆O₄S₂
Pto. de fusión: 196…198 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064799
Núm. CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Índice Merck: 12,09034
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm