(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol

OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 24.8 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 99%
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol

(contains isomer)

Formula: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C
Densidad: 1.064
Pto. de inflamación: 90 °C
Número MDL: MFCD00063238
Núm. CAS: 100-79-8
Índice Merck: 13,05233

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR