Indol-3-carbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-1H-indol, 3-Cyanoindol, 1H-Indol-3-carbonitrilo
OR10194-1G OR10194-5G
APOSOR10194-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10194-1G APOSOR10194-5G
Indol-3-carbonitrilo
Indol-3-carbonitrilo
Formula: C₉H₆N₂
MW: 142.16 g/mol
Pto. Ebullición: 350
Pto. de fusión: 179…182 °C
Número MDL: MFCD00022717
Núm. CAS: 5457-28-3