4'-Cloropropiofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Cloropropiofenona
OR11048-25G OR11048-100G OR11048-500G
APOSOR11048-25GEA 37.7 EUR
APOSOR11048-25G APOSOR11048-100G APOSOR11048-500G
4'-Cloropropiofenona
4'-Cloropropiofenona
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 125 - 126/13 mm °C
Pto. de fusión: 35 - 37 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Número MDL: MFCD00000626
Núm. CAS: 6285-05-8