Succimero ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17909.06
A17909.03
A17909.06EA
116
EUR
A17909.06
A17909.03
Succimero ≥97%
Succimero
Purity: 97%
CAS No.: 304-55-2
Molecular Formula: C4H6O4S2
Formula Weight: 182.22
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 1725150
Merck Reference: 14,8865
MDL No.: MFCD00064799
Formula:
C₄H₆O₄S₂ Pto. de fusión: ∼ 196 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064799 Núm. CAS: 304-55-2 EINECS: 206-155-2 Índice Merck: 14,8865 |