cis-2,6-Dimetilmorfolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR16456-5G OR16456-1G OR16456-25G
APOSOR16456-5GEA 24.8 EUR
APOSOR16456-5G APOSOR16456-1G APOSOR16456-25G
cis-2,6-Dimetilmorfolina 97%
cis-2,6-Dimetilmorfolina
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Pto. Ebullición: 140…142/760 mm °C
Pto. de fusión: –85 °C
Densidad: 0.935
Pto. de inflamación: 41 °C
Número MDL: MFCD00078428
Núm. CAS: 6485-55-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III