Ácido 3-bromo-2-clorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303214-5G OR303214-25G OR303214-100G
APOSOR303214-5GEA 27.7 EUR
APOSOR303214-5G APOSOR303214-25G APOSOR303214-100G
Ácido 3-bromo-2-clorobenzoico
Ácido 3-bromo-2-clorobenzoico
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 163 - 170 °C
Número MDL: MFCD01569399
Núm. CAS: 56961-27-4