(R)-(-)-4-Fenil-2-butanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR304056-1G
OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA
55.1
EUR
APOSOR304056-1G
APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Fenil-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Fenil-2-butanol
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 239 °C Densidad: 0,976 Pto. de inflamación: >110 °C |
Número MDL:
MFCD03093081 Núm. CAS: 39516-03-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...