Ácido 4-bromo-m-toluico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 0 EUR
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
Ácido 4-bromo-m-toluico
Ácido 4-bromo-m-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 212 - 216 °C
Número MDL: MFCD00039526
Núm. CAS: 7697-28-1