Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR322556-100MG OR322556-250MG OR322556-50MG
APOSOR322556-100MGEA 116 EUR
APOSOR322556-100MG APOSOR322556-250MG APOSOR322556-50MG
Isochroman-1-ylmethanamine 95%
Isochroman-1-ylmethanamine
Formula: C₁₀H₁₃NO
Número MDL: MFCD00457645
Núm. CAS: 19158-90-8