1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400145-250MG OR400145-1G OR400145-5G
APOSOR400145-250MGEA 105 EUR
APOSOR400145-250MG APOSOR400145-1G APOSOR400145-5G
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formula: C₈H₈Br₂O
Número MDL: MFCD17169084
Núm. CAS: 1148110-16-0
UN: 3261
ADR: 8,III