Ácido 2,4-dihidroxibenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 72.5 EUR
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico 97%
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico
Formula: C₇H₆O₄
Pto. de fusión: 208 - 218 °C
Número MDL: MFCD00002451
Núm. CAS: 89-86-1