1,10-Diaminodecano
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Decametilendiamina
OR51847-25G OR51847-100G OR51847-500G
APOSOR51847-25GEA 21.9 EUR
APOSOR51847-25G APOSOR51847-100G APOSOR51847-500G
1,10-Diaminodecano
1,10-Diaminodecano
Formula: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Pto. Ebullición: 140/12 mm °C
Pto. de fusión: 59…61 °C
Número MDL: MFCD00008151
Núm. CAS: 646-25-3
UN: 3259
ADR: 8,III