Ácido 3-bromoantranilico 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 43.5 EUR
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
Ácido 3-bromoantranilico 90%
Ácido 3-bromoantranilico
Formula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL: MFCD03618453
Núm. CAS: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III