2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
Pto. de fusión: 102…110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078260
Núm. CAS: 2420-94-2