2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 88.6 EUR
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C
Número MDL: MFCD00211068
Núm. CAS: 16947-63-0