4-Hexylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hexylphenylboronic Acid, 4-N-Hexylphenylboronic acid, 4-(Hex-1-yl)benzeneboronic acid
OR7224-1G OR7224-5G OR7224-250MG
APOSOR7224-1GEA 29.3 EUR
APOSOR7224-1G APOSOR7224-5G APOSOR7224-250MG
4-Hexylphenylboronic acid 97%
4-Hexylphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₉BO₂
MW: 206.09 g/mol
Número MDL: MFCD04039029
Núm. CAS: 105365-50-2