2-Cloro-5-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-5G PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-5GEA 22 EUR
APOSPC1930W-5G APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenol 98%
2-Cloro-5-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C
Densidad: 1.459
Pto. de inflamación: 46 °C
Número MDL: MFCD00019995
Núm. CAS: 40889-91-6
UN: 1993
ADR: 3 III