Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC301061-1G PC301061-250MG
APOSPC301061-1GEA 451 EUR
APOSPC301061-1G APOSPC301061-250MG
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-(trifluoromethoxy)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃O₄
Número MDL: MFCD34596998
Núm. CAS: 896732-44-8